1,2-Dichlor-4-(methylsulfonyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
019370-1G
FLUO019370-1GEA 48.8 EUR
FLUO019370-1G
1,2-Dichlor-4-(methylsulfonyl)benzol
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
MDL: MFCD00025063
CAS-Nummer: 38452-47-0
EINECS: 253-942-1