4-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
019433-1G
019433-5G
FLUO019433-1GEA
31.1
EUR
FLUO019433-1G
FLUO019433-5G
4-Amino-1-Boc-piperidin
4-Amino-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD01076201 CAS-Nummer: 87120-72-7 |