2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
019457-25G
FLUO019457-25GEA
37.4
EUR
FLUO019457-25G
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅Cl₂FO |
MDL:
MFCD00077499 CAS-Nummer: 704-10-9 |