3-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
019480-1G
FLUO019480-1GEA
249
EUR
FLUO019480-1G
3-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
3-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃ClFNS |
CAS-Nummer:
127142-65-8 |