5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
019499-25G
FLUO019499-25GEA
45.9
EUR
FLUO019499-25G
5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol |
MDL:
MFCD00068241 CAS-Nummer: 5521-55-1 EINECS: 413-260-9 |