Diethyl(difluormethyl)phosphonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Difluoromethylphosphonicaciddiethylester
020007-1G
FLUO020007-1GEA
302
EUR
FLUO020007-1G
Diethyl(difluormethyl)phosphonat
Diethyl(difluormethyl)phosphonat
Formel:
C₅H₁₁F₂O₃P Molecular Weight: 188,1096 g/mol |
MDL:
MFCD00192023 CAS-Nummer: 1478-53-1 |