α-(Trifluormethyl)-4,4'-bis(methoxy)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
020036-1G
FLUO020036-1GEA 200 EUR
FLUO020036-1G
α-(Trifluormethyl)-4,4'-bis(methoxy)benzhydrol
α-(Trifluormethyl)-4,4'-bis(methoxy)benzhydrol
Formel: C₁₆H₁₅F₃O₃
MDL: MFCD04116451
CAS-Nummer: 379-21-5