1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
020051-1G
020051.5G
FLUO020051-1GEA
104
EUR
FLUO020051-1G
FLUO020051.5G
1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzol
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃FINO₂ |
MDL:
MFCD00007219 CAS-Nummer: 3819-88-3 |