3-Fluor-5-iodanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
020052-1G
FLUO020052-1GEA
84.9
EUR
FLUO020052-1G
3-Fluor-5-iodanilin
3-Fluor-5-iodanilin
Formel:
C₆H₅FIN Molecular Weight: 237,02 g/mol |
MDL:
MFCD04116466 CAS-Nummer: 660-49-1 |