3-Fluor-5-iodbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Fluoro-3-iodobenzoic acid
020053-1G
FLUO020053-1GEA
192
EUR
FLUO020053-1G
3-Fluor-5-iodbenzoesäure
3-Fluor-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄FIO₂ Molecular Weight: 266,01 g/mol |
MDL:
MFCD04116467 CAS-Nummer: 723294-74-4 |