3-Fluor-5-iodbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
020054-1G
FLUO020054-1GEA
0
EUR
FLUO020054-1G
3-Fluor-5-iodbenzonitril
3-Fluor-5-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃FIN Molecular Weight: 247,0100 g/mol |
MDL:
MFCD04116468 CAS-Nummer: 723294-75-5 |