1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole, TRIM
020167-1G 020167-5G
FLUO020167-1GEA 444 EUR
FLUO020167-1G FLUO020167-5G
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Siedepunkt: 75 °C (0,025 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…53 °C
MDL: MFCD00041206
CAS-Nummer: 25371-96-4