2-Brom-6-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
020192-25G
020192-5G
FLUO020192-25GEA
60.9
EUR
FLUO020192-25G
FLUO020192-5G
2-Brom-6-methylpyridin
2-Brom-6-methylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN |
MDL:
MFCD00040743 CAS-Nummer: 5315-25-3 EINECS: 226-173-4 |