6-Aminonicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Amino-5-pyridincarbonsäurenitril, 2-Amino-5-cyanpyridin, 6-Aminonicotinsäurenitril, 2-Amino-5-pyridincarbonitril
020194-1G
FLUO020194-1GEA
0
EUR
FLUO020194-1G
6-Aminonicotinonitril
6-Aminonicotinonitril
Formel:
C₆H₅N₃ Molecular Weight: 119,13 g/mol Siedepunkt: 240…250 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 164 °C |
MDL:
MFCD00128902 CAS-Nummer: 4214-73-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |