Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
020734-1G
FLUO020734-1GEA
34.1
EUR
FLUO020734-1G
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD02325394 CAS-Nummer: 38922-77-9 |