1-(3,4-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
020737-1G
FLUO020737-1GEA
713
EUR
FLUO020737-1G
1-(3,4-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3,4-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 180,27 g/mol |
MDL:
MFCD00060452 CAS-Nummer: 16738-18-4 UN: 2811 ADR: 6.1,II |