N-(6-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
020742-1G
FLUO020742-1GEA 170 EUR
FLUO020742-1G
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Formel: C₇H₉N₃S
Molecular Weight: 167,23 g/mol
MDL: MFCD00462739
CAS-Nummer: 49600-34-2