N-(5-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
020743-1G
FLUO020743-1GEA 76.2 EUR
FLUO020743-1G
N-(5-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
N-(5-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Formel: C₇H₉N₃S
Molecular Weight: 167,23 g/mol
MDL: MFCD04117347
CAS-Nummer: 131185-00-7