N-(3-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
020745-1G
FLUO020745-1GEA
381
EUR
FLUO020745-1G
N-(3-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
N-(3-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Formel:
C₇H₉N₃S Molecular Weight: 167,23 g/mol |
MDL:
MFCD03617970 CAS-Nummer: 41440-07-7 |