4'-Cyanbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020755-1G
FLUO020755-1GEA 143 EUR
FLUO020755-1G
4'-Cyanbiphenyl-3-carbonsäure
4'-Cyanbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉NO₂
MDL: MFCD04117352
CAS-Nummer: 149506-93-4