4'-Cyanbiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020760-1G
FLUO020760-1GEA
590
EUR
FLUO020760-1G
4'-Cyanbiphenyl-2-carbonsäure
4'-Cyanbiphenyl-2-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₉NO₂ |
MDL:
MFCD04117356 CAS-Nummer: 67856-50-2 |