3'-Cyanbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020764-1G
FLUO020764-1GEA 483 EUR
FLUO020764-1G
3'-Cyanbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Cyanbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉NO₂
MDL: MFCD04117360
CAS-Nummer: 253878-93-2