3'-Cyanbiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020771-1G
FLUO020771-1GEA 1130 EUR
FLUO020771-1G
3'-Cyanbiphenyl-2-carbonsäure
3'-Cyanbiphenyl-2-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉NO₂
MDL: MFCD04117367
CAS-Nummer: 107916-96-1