4'-Hydroxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020773-1G
FLUO020773-1GEA
536
EUR
FLUO020773-1G
4'-Hydroxybiphenyl-3-carbonsäure
4'-Hydroxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ |
MDL:
MFCD01910126 CAS-Nummer: 121629-21-8 |