3'-Acetylbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020790-1G
FLUO020790-1GEA
374
EUR
FLUO020790-1G
3'-Acetylbiphenyl-4-carbonsäure
3'-Acetylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD03839959 CAS-Nummer: 199678-04-1 |