3'-Acetylbiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020792-1G
FLUO020792-1GEA 398 EUR
FLUO020792-1G
3'-Acetylbiphenyl-2-carbonsäure
3'-Acetylbiphenyl-2-carbonsäure
Formel: C₁₅H₁₂O₃
MDL: MFCD03839957
CAS-Nummer: 408367-33-9