2',4'-Difluorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020799-1G
FLUO020799-1GEA
345
EUR
FLUO020799-1G
2',4'-Difluorbiphenyl-3-carbonsäure
2',4'-Difluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₈F₂O₂ |
CAS-Nummer:
656304-77-7 |