3'-Formylbiphenyl-3-carbonsäuremethylester
Lieferant: FLUOROCHEM
020807-1G
FLUO020807-1GEA
971
EUR
FLUO020807-1G
3'-Formylbiphenyl-3-carbonsäuremethylester
3'-Formylbiphenyl-3-carbonsäuremethylester
Formel:
C₁₇H₁₆O₃ |
MDL:
MFCD04117395 CAS-Nummer: 728918-83-0 |