4'-(Trifluormethoxy)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020828-1G
FLUO020828-1GEA 321 EUR
FLUO020828-1G
4'-(Trifluormethoxy)biphenyl-3-carbonsäure
4'-(Trifluormethoxy)biphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₃
Molecular Weight: 282,22 g/mol
MDL: MFCD04117416
CAS-Nummer: 728919-12-8