2',4'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
020837-1G
FLUO020837-1GEA
1130
EUR
FLUO020837-1G
2',4'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
2',4'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₄ |
MDL:
MFCD04117424 CAS-Nummer: 728919-16-2 |