(2-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
020881-1G
FLUO020881-1GEA 119 EUR
FLUO020881-1G
(2-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₂S
MDL: MFCD04117455
CAS-Nummer: 24974-71-8