4-Fluorphenethylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
020897-1G
FLUO020897-1GEA
36.9
EUR
FLUO020897-1G
4-Fluorphenethylbromid
4-Fluorphenethylbromid
Formel:
C₈H₈BrF Molecular Weight: 203,05 g/mol |
MDL:
MFCD03844794 CAS-Nummer: 332-42-3 |