3',5'-Dihydroxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
021304-25G
FLUO021304-25GEA
67.1
EUR
FLUO021304-25G
3',5'-Dihydroxyacetophenon
3',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 148 °C |
MDL:
MFCD00002290 CAS-Nummer: 51863-60-6 EINECS: 257-480-1 |