2,6-Dichlorthiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Chlorthiamid, 2,6-Dichlorthiobenzoesäureamid
021315-1G
FLUO021315-1GEA
57.9
EUR
FLUO021315-1G
2,6-Dichlorthiobenzamid
2,6-Dichlorthiobenzamid
Formel:
C₇H₅Cl₂NS Molecular Weight: 206,09 g/mol |
MDL:
MFCD00053523 CAS-Nummer: 1918-13-4 EINECS: 217-637-7 |