3,4-Dichlorthiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,4-Dichlorthiobenzoesäureamid
021319-1G
FLUO021319-1GEA 107 EUR
FLUO021319-1G
3,4-Dichlorthiobenzamid
3,4-Dichlorthiobenzamid
Formel: C₇H₅Cl₂NS
MDL: MFCD04973321
CAS-Nummer: 22179-73-3