2,3-Dichlorthiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3-Dichlorthiobenzoesäureamid
021321-1G
FLUO021321-1GEA 130 EUR
FLUO021321-1G
2,3-Dichlorthiobenzamid
2,3-Dichlorthiobenzamid
Formel: C₇H₅Cl₂NS
Molecular Weight: 206,09 g/mol
MDL: MFCD00221163
CAS-Nummer: 84863-83-2