3-Chlorthiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Chlorthiobenzoesäureamid
021322-1G
FLUO021322-1GEA 0 EUR
FLUO021322-1G
3-Chlorthiobenzamid
3-Chlorthiobenzamid
Formel: C₇H₆ClNS
Molecular Weight: 171,65 g/mol
MDL: MFCD00276993
CAS-Nummer: 2548-79-0