2-Fluorthiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluorthiobenzoesäureamid
021323-1G
FLUO021323-1GEA 107 EUR
FLUO021323-1G
2-Fluorthiobenzamid
2-Fluorthiobenzamid
Formel: C₇H₆FNS
Molecular Weight: 155.2 g/mol
MDL: MFCD04973316
CAS-Nummer: 75907-82-3