4-Fluorthiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluorthiobenzoesäureamid
021324-1G
021324-5G
FLUO021324-1GEA
0
EUR
FLUO021324-1G
FLUO021324-5G
4-Fluorthiobenzamid
4-Fluorthiobenzamid
Formel:
C₇H₆FNS Molecular Weight: 155.2 g/mol |
MDL:
MFCD01313285 CAS-Nummer: 22179-72-2 EINECS: 244-820-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |