2-Methylthiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Methylthiobenzoesäureamid, Thio-o-toluamid
021341-1G
FLUO021341-1GEA
39.9
EUR
FLUO021341-1G
2-Methylthiobenzamid
2-Methylthiobenzamid
Formel:
C₈H₉NS Molecular Weight: 151,23 g/mol |
MDL:
MFCD03945350 CAS-Nummer: 53515-19-8 |