2-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)thiobenzoesäureamid
021350-1G
FLUO021350-1GEA 91.2 EUR
FLUO021350-1G
2-(Trifluormethyl)thiobenzamid
2-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NS
Molecular Weight: 151,23 g/mol
MDL: MFCD04973326
CAS-Nummer: 886496-67-9