2,3,4-Trifluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonsäureamid
021386-1G
FLUO021386-1GEA
116
EUR
FLUO021386-1G
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonamid
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₄F₃NO₂S Molecular Weight: 211,16 g/mol |
MDL:
MFCD03094300 CAS-Nummer: 518070-13-8 |