1-Butansulfonylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 1-Butansulfonsäurechlorid

021387-1G
FLUO021387-1GEA 0 EUR
FLUO021387-1G
1-Butansulfonylchlorid
1-Butansulfonylchlorid
Formel: C₄H₉ClO₂S
Molecular Weight: 156,63 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,2404 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00007464
CAS-Nummer: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR