3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
021394-5G
FLUO021394-5GEA
200
EUR
FLUO021394-5G
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonamid
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅ClFNO₂S |
CAS-Nummer:
351003-58-2 |