Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
021483-5G
FLUO021483-5GEA 180 EUR
FLUO021483-5G
Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Formel: C₁₃H₁₃NO₂S
Molecular Weight: 247,32 g/mol
MDL: MFCD00126391
CAS-Nummer: 4815-36-5