1-Phenylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: N-Phenylpiperazine
021544-100G
FLUO021544-100GEA 76.2 EUR
FLUO021544-100G
1-Phenylpiperazin
1-Phenylpiperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…19 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005957
CAS-Nummer: 92-54-6
EINECS: 202-165-6
UN: 2927
ADR: 6.1,II