3,5-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
021610-5G
FLUO021610-5GEA
42.9
EUR
FLUO021610-5G
3,5-Dichlorphenylboronsäure
3,5-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190,82 g/mol |
MDL:
MFCD00051935 CAS-Nummer: 67492-50-6 |