2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
021611-5G
FLUO021611-5GEA
944
EUR
FLUO021611-5G
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₄ |
MDL:
MFCD03788240 CAS-Nummer: 214360-59-5 |