1-Isobutyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isobutylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
021615-1G
021615-5G
FLUO021615-1GEA
138
EUR
FLUO021615-1G
FLUO021615-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-Isobutyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₃BN₂O₂ |
MDL:
MFCD05663857 CAS-Nummer: 827614-66-4 |