2-Cyanphenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
021667-100G
021667-25G
FLUO021667-100GEA
317
EUR
FLUO021667-100G
FLUO021667-25G
2-Cyanphenylacetonitril
2-Cyanphenylacetonitril
Formel:
C₉H₆N₂ |
MDL:
MFCD00001895 CAS-Nummer: 3759-28-2 EINECS: 223-167-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |